Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 985,00 zł |
Informacje o tej pozycji
985,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor pressure
325 mmHg ( 37.7 °C)
assay
≥99.0% (GC)
autoignition temp.
572 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.392
bp
62 °C (lit.)
mp
−136 °C (lit.)
density
0.682 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
petroleum
format
neat
SMILES string
CCCC(C)=C
InChI
1S/C6H12/c1-4-5-6(2)3/h2,4-5H2,1,3H3
InChI key
WWUVJRULCWHUSA-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) cleaning products | application(s) environmental |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.5% (GC) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-16.6 °F - closed cup
flash_point_c
-27 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?