Przejdź do
94950
4-Vinyl-1-cyclohexene
analytical standard
Synonim(y):
4-Ethenyl-1-cyclohexene, NSC 15760
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
313,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H9CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.18
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-848-9
Beilstein/REAXYS Number:
1901553
MDL number:
313,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.76 (vs air)
vapor pressure
10.2 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
517 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.463 (lit.), n20/D 1.464
bp
126-127 °C (lit.)
mp
−101 °C (lit.)
density
0.831 g/mL at 20 °C, 0.832 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
petroleum
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=CC1CCC=CC1
InChI
1S/C8H12/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-4,8H,1,5-7H2
InChI key
BBDKZWKEPDTENS-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Vinyl-1-cyclohexene can be synthesized via cyclo-dimerization of butadiene in the presence of nitrosyl iron catalysts like [Fe(NO)2(CO)2] or [{FeCl(NO)2}2]/reductant.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
440282892068450
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
petroleum
application(s)
environmental
petroleum
application(s)
environmental
application(s)
environmental
petroleum
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.7% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Vinyl-1-cyclohexene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
60.8 °F - closed cup
flash_point_c
16 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Inorganic Reactions and Methods, Reactions Catalyzed by Inorganic Compounds (2009)
Gold(I)-catalyzed asymmetric cycloisomerization of eneallenes into vinylcyclohexenes.
Michael A Tarselli et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(35), 6670-6673 (2007-07-31)
Patricia B Hoyer et al.
Birth defects research. Part B, Developmental and reproductive toxicology, 80(2), 113-125 (2007-03-08)
The occupational chemical 4-vinylcyclohexene (VCH) has been shown to cause destruction of small pre-antral follicles in ovaries of mice. Further, its monoepoxide metabolites, 1,2-VCH epoxide, 7,8-VCH epoxide, and the diepoxide, VCD, have been shown to cause pre-antral follicle loss in
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
94950-5ML04061833297193
94950-25ML04061833297179