Przejdź do
67870
4-Methylmorpholine
purum, ≥98.0% (GC)
Synonim(y):
N-Methylmorpholine, NMM
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
763,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
935,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-640-0
Beilstein/REAXYS Number:
102719
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
763,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
>1 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
18 mmHg ( 20 °C)
grade
purum
assay
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.435
bp
115-116 °C/750 mmHg (lit.)
mp
−66 °C (lit.)
density
0.918 g/mL at 20 °C, 0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
CN1CCOCC1
InChI
1S/C5H11NO/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H2,1H3
InChI key
SJRJJKPEHAURKC-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Methylmorpholine(NMM) has been used for amidation of hyaluronic acid to synthesize its derivative with potential applications in hydrogel synthesis and gold coatings.
NMM can be used as a reactant for the synthesis of:
  • 1-Butyl-1-methylmorpholinium bromide ([BMmo][Br]), a monocation ionic liquid.
  • Quaternary ammonium complexes that can be used as complexing agents in redox flow batteries (RFBs).
It can also be used as an activating reagent:
  • For the synthesis of peptide-drug conjugate for targeted drug delivery.
  • To synthesize acrylate star polymers with application as magnetic resonance imaging (MRI) agents.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M5655767869407704
assay
≥98.0% (GC)
assay
99%
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
−66 °C (lit.)
mp
−66 °C (lit.)
mp
−66 °C (lit.)
mp
−66 °C (lit.)
bp
115-116 °C/750 mmHg (lit.)
bp
115-116 °C/750 mmHg (lit.)
bp
115-116 °C/750 mmHg (lit.)
bp
115-116 °C/750 mmHg (lit.)
density
0.918 g/mL at 20 °C, 0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.435
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
refractive index
n20/D 1.435
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
53.6 °F - closed cup - DIN 51755 Part 1
flash_point_c
12 °C - closed cup - DIN 51755 Part 1
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Peptide-Guided System with Programmable Subcellular Translocation for Targeted Therapy and Bypassing Multidrug Resistance.
Zhu Y, et al.
Analytical Chemistry, 164(13), A3342-A3348 (2018)
High relaxivity MRI imaging reagents from bimodal star polymers.
Adkins CT, et al.
Polym. Chem., 3(2), 390-398 (2012)
Complexing Additives to Reduce the Immiscible Phase Formed in the Hybrid ZnBr2 Flow Battery.
Bryans D, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 164(13), A3342-A3348 (2017)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
67870-1L04061832748603
67870-250ML04061832748610
Questions
  1. 보관 조건이 궁금합니다.
    1 answer
    1. The product is stored at room temperature.