Merck
407704
Sigma-Aldrich
4-Methylmorpholine
purified by redistillation, ≥99.5%
Synonim(y):
NMM
Wybierz wielkość
100 ML
427,00 zł
1 L
807,00 zł
427,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
427,00 zł
1 L
807,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.15
Beilstein:
102719
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
bp:
115-116 °C/750 mmHg (lit.)
427,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
>1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
18 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.5%
Formularz
liquid
oczyszczone przez
glass distillation
redistillation
współczynnik refrakcji
n20/D 1.435 (lit.)
pH
10.6 (20 °C, 50 g/L)
bp
115-116 °C/750 mmHg (lit.)
mp
−66 °C (lit.)
gęstość
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
CN1CCOCC1
InChI
1S/C5H11NO/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H2,1H3
Klucz InChI
SJRJJKPEHAURKC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Methylmorpholine is an economical cation useful for the preparation of morpholinium cation-based ionic liquids.[1] The experimental FT-IR and FT-Raman spectra of 4-methylmorpholine has been recorded over the range 4000-400cm-1 and 3500-100cm-1 respectively.[2] It undergoes fluorination with cobalt(III) fluoride to afford highly fluorinated morpholines, which were characterized by mass and NMR spectroscopy.[3]
Zastosowanie
4-Methylmorpholine may be used in the preparation of N-ethyl-N-methylmorpholinium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide.[1]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup - DIN 51755 Part 1
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C - closed cup - DIN 51755 Part 1
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ki-Sub Kim et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (7)(7), 828-829 (2004-03-27)
Ionic liquids based on N-alkyl-N-methylmorpholinium salts have been synthesized and the physical and electrochemical characteristics of this family of ionic liquids have been investigated for use as electrolytes.
The fluorination of 4-methylmorpholine over cobalt (III) fluoride: The isolation and characterisation of some novel polyfluoro-4-methylmorpholines by mass spectrometry and nmr spectroscopy; the mechanism of the title reaction.
Rendell RW and Wright B.
Tetrahedron, 34(2), 197-203 (1978)
L Hansén et al.
Scandinavian journal of work, environment & health, 12(1), 66-69 (1986-02-01)
The N-methylmorpholine levels in workroom air in a polyurethane foam factory were determined by two methods in which midget impinger flasks were used for sampling. The analyses were performed by gas chromatography and isotachophoresis. The values obtained by the gas
V Balachandran et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 97, 1101-1110 (2012-08-30)
The experimental FT-IR (4000-400 cm(-1)) and FT-Raman (3500-100 cm(-1)) spectra of 4-Methylmorpholine were recorded. The observed bands were interpreted with the aid of normal coordinate analysis and force field calculations based on density functional theory (DFT) using B3LYP functional theory
Seán D McDermott et al.
Forensic science international, 212(1-3), 13-21 (2011-07-22)
During the analysis of "seized samples", suspected of containing 4-methylmethcathinone (mephedrone) and N-ethylcathinone (ethcathinone) additional compounds were observed in the GCMS chromatogram. These compounds were suspected to be the corresponding phenylacetone isomers of mephedrone and ethcathinone respectively. These isomers are