Merck
M56557
Sigma-Aldrich
4-Methylmorpholine
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
N-Methylmorpholine, NMM
Wybierz wielkość
100 ML
105,00 zł
500 ML
299,00 zł
105,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
105,00 zł
500 ML
299,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.15
Beilstein:
102719
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
bp:
115-116 °C/750 mmHg (lit.)
105,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
>1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
18 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
liquid
dilution
(for general lab use)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.435 (lit.)
bp
115-116 °C/750 mmHg (lit.)
mp
−66 °C (lit.)
gęstość
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN1CCOCC1
InChI
1S/C5H11NO/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H2,1H3
Klucz InChI
SJRJJKPEHAURKC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-metylomorfolina, znana również jako N-metylomorfolina, jest cykliczną aminą trzeciorzędową i jest powszechnie stosowana jako bardzo cenny rozpuszczalnik i drobny środek chemiczny do celulozy.
Zastosowanie
4-metylomorfolina jest stosowana:
  • w syntezie N-tlenku N-metylomorfoliny (NMMO)
  • jako skuteczny i niedrogi dodatek do wysoce enancjoselektywnego arylowania aldehydów arylowych katalizowanego kompleksem (S)-H8-BINOL-Ti(Oi-Pr)2
4-Methylmorpholine can be used to synthesize N-butyl-N-methylmorpholinium bromide by reacting with bromobutane.[1]
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup - DIN 51755 Part 1
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C - closed cup - DIN 51755 Part 1
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Size-controlled electrochemical synthesis of palladium nanoparticles using morpholinium ionic liquid.
Cha J H, et al.
Korean Journal of Chemical Engineering, 24(6), 1089-1094 (2007)
Benedetta Del Secco et al.
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 18(9), 2142-2149 (2019-04-24)
Silica nanoparticles (NPs) are versatile nanomaterials, which are safe with respect to biomedical applications, and therefore are highly investigated. The advantages of NPs include their ease of preparation, inexpensive starting materials and the possibility of functionalization or loading with various
L Hansén et al.
Scandinavian journal of work, environment & health, 12(1), 66-69 (1986-02-01)
The N-methylmorpholine levels in workroom air in a polyurethane foam factory were determined by two methods in which midget impinger flasks were used for sampling. The analyses were performed by gas chromatography and isotachophoresis. The values obtained by the gas
V Balachandran et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 97, 1101-1110 (2012-08-30)
The experimental FT-IR (4000-400 cm(-1)) and FT-Raman (3500-100 cm(-1)) spectra of 4-Methylmorpholine were recorded. The observed bands were interpreted with the aid of normal coordinate analysis and force field calculations based on density functional theory (DFT) using B3LYP functional theory
Seán D McDermott et al.
Forensic science international, 212(1-3), 13-21 (2011-07-22)
During the analysis of "seized samples", suspected of containing 4-methylmethcathinone (mephedrone) and N-ethylcathinone (ethcathinone) additional compounds were observed in the GCMS chromatogram. These compounds were suspected to be the corresponding phenylacetone isomers of mephedrone and ethcathinone respectively. These isomers are
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?