Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 655,00 zł |
Informacje o tej pozycji
655,00 zł
biological source
plant
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
amino-nitrogen, ≥3.2% , total nitrogen (N), ≥11%
impurities
≤12% ash
loss
≤6% loss on drying
pH
6.6±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear, yellow
application(s)
food and beverages
microbiology
vitamins, nutraceuticals, and natural products
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source plant | biological source plant | biological source plant | biological source plant |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| solubility H2O: 2%, clear, yellow | solubility H2O: 2%, clear, yellow | solubility H2O: 2%, clear, light brownish-yellow | solubility - |
| pH 6.6±0.5 (25 °C, 2% in H2O) | pH 5.5-7.5±0.5 (25 °C, 2% in H2O) | pH 6.6±0.5 (25 °C, 2% in H2O) | pH 6.7-7.7 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?