Przejdź do
67338
DL-2-Aminobutyric acid
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
376,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
702,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
103.12
EC Number:
220-616-5
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
635889
MDL number:
376,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
assay
≥99% (TLC), 98.5-101.5% (NT)
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
291 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)
InChI key
QWCKQJZIFLGMSD-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1626636284021625
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥99% (TLC), 98.5-101.5% (NT)
assay
99%
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥99.0% (NT)
mp
291 °C (dec.) (lit.)
mp
291 °C (dec.) (lit.)
mp
215 °C (dec.) (lit.), ~215 °C (dec.)
mp
222-228 °C (dec.)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)