Przejdź do
62840
L-Lysine
≥98.0% (NT), for peptide synthesis
Synonim(y):
(S)-2,6-Diaminocaproic acid
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
378,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-294-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1722531
378,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Lysine, crystallized, ≥98.0% (NT)
Quality Segment
assay
≥98.0% (NT)
form
solid
optical activity
[α]20/D +26.0±1.0°, c = 2% in 6 M HCl
quality
crystallized
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
impurities
≤1% water
mp
215 °C (dec.) (lit.), ~215 °C (dec.)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless to very faintly greenish-yellow
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1
InChI key
KDXKERNSBIXSRK-YFKPBYRVSA-N
General description
L-lysine is an amino acid commonly used as a building block in solid-phase peptide synthesis (SSPS).
Application
L-lysine serves as a precursor in the formation of polymeric structures.It is also used for the synthesis and modification of chitosan resin.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L550123128L8021
L-Lysine analytical standard
Supelco
23128
L-Lysine
form
solid
form
powder
form
-
form
powder
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
optical activity
[α]20/D +26.0±1.0°, c = 2% in 6 M HCl
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
impurities
≤1% water
impurities
-
impurities
≤2.0% water
impurities
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
215 °C (dec.) (lit.), ~215 °C (dec.)
mp
215 °C (dec.) (lit.)
mp
215 °C (dec.) (lit.)
mp
218 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Lysine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?