Przejdź do
66962
Pentyl acetate
analytical standard
Synonim(y):
Amyl acetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
363,00 zł
272,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COO(CH2)4CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.18
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-047-3
Beilstein/REAXYS Number:
1744753
MDL number:
272,25 zł
Cena katalogowa363,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
4.5 (vs air)
vapor pressure
4 mmHg ( 20 °C)
assay
≥97.0% (GC)
autoignition temp.
680 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.402 (lit.), n20/D 1.403
bp
142-149 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
density
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-9-7(2)8/h3-6H2,1-2H3
InChI key
PGMYKACGEOXYJE-UHFFFAOYSA-N
Application
Banana essence. Used as test odorant in studies of olfactory function and in studies of the psychosocial effects of odor.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
737477459745855
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
bp
142-149 °C (lit.)
bp
238-239 °C (lit.)
bp
75-76 °C/23 mmHg (lit.)
bp
223-224 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pentyl acetate
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
105.8 °F
flash_point_c
41 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Guoxin Ying et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(18), 6377-6388 (2014-05-03)
Centrins are ancient calmodulin-related Ca(2+)-binding proteins associated with basal bodies. In lower eukaryotes, Centrin2 (CETN2) is required for basal body replication and positioning, although its function in mammals is undefined. We generated a germline CETN2 knock-out (KO) mouse presenting with
Elizabeth Steuer et al.
Journal of neurotrauma, 31(14), 1277-1291 (2014-04-04)
Loss of olfactory function is an early indicator of traumatic brain injury (TBI). The regenerative capacity and well-defined neural maps of the mammalian olfactory system enable investigations into the degeneration and recovery of neural circuits after injury. Here, we introduce
Emanuele Brai et al.
The European journal of neuroscience, 40(10), 3436-3449 (2014-09-23)
Notch signalling plays an important role in synaptic plasticity, learning and memory functions in both Drosophila and rodents. In this paper, we report that this feature is not restricted to hippocampal networks but also involves the olfactory bulb (OB). Odour
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
66962-1ML04061832735016