Przejdź do
45855
(−)-Bornyl acetate
analytical standard
Synonim(y):
endo-(1S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
586,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1770,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H20O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.29
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
227-101-4
Beilstein/REAXYS Number:
2502036
MDL number:
586,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
vapor pressure
0.6 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
optical activity
[α]20/D −46±2°, c = 1% in ethanol
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n/D 1.463 (lit.), n20/D 1.463 (lit.)
bp
223-224 °C (lit.)
density
0.986 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10+,12+/m0/s1
InChI key
KGEKLUUHTZCSIP-HOSYDEDBSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea echinacea salvia thymus valeriana
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
737477554146208
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥99.5% (sum of enantiomers, GC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
185.0 - 194.0 °F
flash_point_c
85 - 90 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bénédicta G H Kpadonou Kpoviessi et al.
Journal of ethnopharmacology, 155(3), 1417-1423 (2014-07-25)
Different parts of Ocimum gratissimum Linn are largely used in folk medicine for the treatment of many diseases, some of which related to parasitical infections as fevers and headaches. In order to validate their use and to clarify the plant
Barbara Sgorbini et al.
Journal of chromatography. A, 1376, 9-17 (2014-12-30)
Herbs and spices are used worldwide as food flavoring, thus determination of their identity, origin, and quality is mandatory for safe human consumption. An analysis strategy based on separative (HS-SPME-GC-MS) and non-separative (HS-SPME-MS) approaches is proposed for the volatile fraction
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
TMT00164-1G04061825152639
45855-1ML-F04061832342726
45855-5ML-F04061832342733