Kluczowe dokumenty
73747
Phenethyl acetate
analytical standard
Synonim(y):
2-Phenethyl acetate, 2-Phenylethyl acetate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
5.67 (vs air)
Próba
≥97.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.498 (lit.)
bp
238-239 °C (lit.)
gęstość
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
CC(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-9(11)12-8-7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3
Klucz InChI
MDHYEMXUFSJLGV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
221.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
105 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?