Przejdź do
66490
Methylcyclopentane
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
553,00 zł
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1820,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H9CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.16
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-503-2
Beilstein/REAXYS Number:
1900214
MDL number:
553,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor pressure
232.8 mmHg ( 37.7 °C)
assay
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
624 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
8.35 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.409 (lit.), n20/D 1.410
bp
72 °C (lit.)
mp
−142 °C (lit.)
density
0.748 g/mL at 20 °C, 0.749 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
CC1CCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
GDOPTJXRTPNYNR-UHFFFAOYSA-N
General description
Methylcyclopentane, a naphthene hydrocarbon, has a tertiary carbon atom and also has greater reactivity towards chemical agents like sulphuric acid, fuming nitric acid, etc.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Methylcyclopentane was used to determine qualitative and quantitative interpretation of solvophobic effects in methyl cellosolve and propylene glycol, reading values of Gibbs free energy of solution and solvation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
662942968095680
p-Xylene analytical standard
Supelco
95680
p-Xylene
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylcyclopentane
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
1.4 °F
flash_point_c
-17 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)