Przejdź do
66294
Methylcyclohexane
analytical standard
Synonim(y):
Hexahydrotoluene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
147,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H11CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.19
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-624-3
Beilstein/REAXYS Number:
505972
MDL number:
147,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.4 (vs air)
vapor pressure
37 mmHg ( 20 °C), 83.2 mmHg ( 37.7 °C)
assay
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
545 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
6.7 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.422
bp
101 °C (lit.)
mp
−126 °C (lit.)
density
0.77 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
CC1CCCCC1
InChI
1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI key
UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
General description
Methylcyclohexane [MCH] is a clear organic flammable liquid, mostly used as a solvent. During the development of chemical kinetic mechanisms for other cycloalkanes, MCH is considered as reaction starting point.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
It has been used in a study to develop low temperature oxidation mechanism, merging with high temperature mechanism which simulates MCH ignition in a rapid compression kinetic machine.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
259691300306M37889
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
environmental
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
spectrophotometric grade
grade
anhydrous
grade
-
assay
≥99.5% (GC)
assay
99%
assay
≥99%
assay
99%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylcyclohexane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Peter J. Wan, Phillip J. Wakelyn
Technology and Solvents for Extracting Oilseeds and Nonpetroleum Oils, 95-95 (1997)
Modeling and experimental investigation of methylcyclohexane ignition in a rapid compression machine.
Pitz, William J., et al.
Proceedings of the Combustion Institute, 31.1, 267-275 (2007)
Brian D Fitz et al.
Journal of chromatography. A, 1392, 82-90 (2015-03-31)
Low thermal mass gas chromatography (LTM-GC) was evaluated for rapid, high peak capacity separations with three injection methods: liquid, headspace solid phase micro-extraction (HS-SPME), and direct vapor. An Agilent LTM equipped with a short microbore capillary column was operated at
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
66294-1ML04061832734231
66294-5ML04061832734248