Przejdź do
300306
Methylcyclohexane
anhydrous, ≥99%
Synonim(y):
Hexahydrotoluene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
561,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
2 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H11CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.19
UNSPSC Code:
12352001
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-624-3
Beilstein/REAXYS Number:
505972
MDL number:
Assay:
≥99%
Grade:
anhydrous
Bp:
101 °C (lit.)
Vapor pressure:
37 mmHg ( 20 °C), 83.2 mmHg ( 37.7 °C)
561,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
3.4 (vs air)
vapor pressure
37 mmHg ( 20 °C), 83.2 mmHg ( 37.7 °C)
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
545 °F
expl. lim.
6.7 %
impurities
<0.002% water, <0.005% water (100 mL pkg)
evapn. residue
<0.0005%
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
bp
101 °C (lit.)
mp
−126 °C (lit.)
density
0.77 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1CCCCC1
InChI
1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI key
UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
General description
Our anhydrous solvents deliver exceptionally low water content, making them the ideal choice for moisture-sensitive laboratory applications. Packaged in the exclusive Sure/Seal™ septum bottle system, they are reliably protected against moisture ingress from first use to last drop. The innovative Sure/Seal™ closure combines an advanced plug-style liner with an airtight elastomer and crimp cap design to ensure consistent product integrity. Three unique liner materials provide optimal chemical compatibility across a broad range of solvents. Sure/Seal™ packaging is proven to maintain anhydrous conditions even after repeated punctures. With more than 70 products across all major solvent families, available in pack sizes from 100 mL to 2 L, the portfolio meets virtually every laboratory need. By choosing ready-to-use anhydrous solvents in Sure/Seal™ packaging, researchers eliminate the need for time-consuming and hazardous in-house solvent drying and distillation - saving time, reducing risk, and improving reproducibility.
Application
Anhydrous solvents in Sure/Seal™ packaging are essential wherever water contamination would compromise experimental results. They are widely used in moisture-sensitive applications such as organic synthesis - including Grignard reactions, organometallic chemistry, and catalysis - as well as in peptide, oligonucleotide, and pharmaceutical synthesis.
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2596911601689M37889
description
anhydrous, ≥99%
description
spectrophotometric grade, 99%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
ReagentPlus®, 99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
assay
≥99%
assay
99%
assay
-
assay
99%
grade
anhydrous
grade
spectrophotometric grade
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
mp
−126 °C (lit.)
mp
−126 °C (lit.)
mp
-
mp
−126 °C (lit.)
density
0.77 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.77 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylcyclohexane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-87-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?