Merck
259691
Sigma-Aldrich
Methylcyclohexane
spectrophotometric grade, 99%
Synonim(y):
Hexahydrotoluene
Wybierz wielkość
1 L
1120,00 zł
2 L
2120,00 zł
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
1120,00 zł
2 L
2120,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H11CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.19
Beilstein:
505972
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
101 °C (lit.)
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
spectrophotometric grade
gęstość pary
3.4 (vs air)
ciśnienie pary
37 mmHg ( 20 °C)
83.2 mmHg ( 37.7 °C)
Próba
99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
545 °F
granice wybuchowości
6.7 %
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
zanieczyszczenia
<0.010% water
pozostałość po odparowaniu
<0.0005%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.422 (lit.)
bp
101 °C (lit.)
mp
−126 °C (lit.)
gęstość
0.77 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 207 nm Amax: 1.00
λ: 221 nm Amax: 0.40
λ: 232 nm Amax: 0.15
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
ciąg SMILES
CC1CCCCC1
InChI
1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Methylcyclohexane is an organic compound that belongs to the class of saturated hydrocarbons. It is primarily used as a solvent in organic synthesis.
Zastosowanie
Methylcyclohexane can be used as a model compound in fluid catalytic cracking reactions.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
24.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-4.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Internal conversion of o-aminoacetophenone in solution.
Yoshihara T, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 3(22), 4972-4978 (2001)
Methylcyclohexane and methylcyclohexene cracking over zeolite Y catalysts.
Corma A, et al.
Applied Catalysis, 67(1), 307-324 (1990)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 293-293 (1994)
Liliana Martelo et al.
The journal of physical chemistry. B, 119(48), 15023-15029 (2015-11-10)
Phasor plots of the fluorescence intensity decay (plots of the Fourier sine transform versus the Fourier cosine transform, for one or several angular frequencies) are being increasingly used in studies of homogeneous and heterogeneous systems. In this work, the phasor
Brian D Fitz et al.
Journal of chromatography. A, 1392, 82-90 (2015-03-31)
Low thermal mass gas chromatography (LTM-GC) was evaluated for rapid, high peak capacity separations with three injection methods: liquid, headspace solid phase micro-extraction (HS-SPME), and direct vapor. An Agilent LTM equipped with a short microbore capillary column was operated at