Przejdź do
65365
(S)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
derivatization grade (chiral), LiChropur, ≥99.0%
Synonim(y):
(S)-(+)-MTPA-Cl, Mosher’s acid chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
598,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5C(OCH3)(CF3)COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.62
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3591562
Assay:
≥99.0% (AT), ≥99.0%
598,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
derivatization grade (chiral)
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT), ≥99.0%
optical activity
[α]20/D +132±2°, c = 6% in chloroform
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
quality
LiChropur
technique(s)
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.469
bp
213-214 °C (lit.)
density
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CO[C@@](C(Cl)=O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H8ClF3O2/c1-16-9(8(11)15,10(12,13)14)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/t9-/m1/s1
InChI key
PAORVUMOXXAMPL-SECBINFHSA-N
Application
Determination of absolute configuration of stereogenic carbinol carbons; doi:10.1038/nprot.2007.354[1]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
36967515526865363
assay
≥99.0% (AT)
assay
99%
assay
99%
assay
≥99.0% (AT)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
213-214 °C (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
bp
105-107 °C/1 mmHg (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
density
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.344 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.469
refractive index
n20/D 1.469 (lit.)
refractive index
n20/D 1.473 (lit.)
refractive index
n20/D 1.469, n20/D 1.47 (lit.)
Still not finding the right product?
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
192.2 °F - closed cup
flash_point_c
89 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)