Przejdź do
155268
(R)-(+)-α-Methoxy-α-trifluoromethylphenylacetic acid
99%
Synonim(y):
(+)-MTPA, Mosher’s acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
406,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4900,00 zł
4165,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5C(OCH3)(CF3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.17
UNSPSC Code:
12352112
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
243-829-5
Beilstein/REAXYS Number:
3591560
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
406,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
solid
optical activity
[α]20/D +72°, c = 1.6 in methanol
optical purity
ee: 99% (GLC)
reaction suitability
reagent type: chrial catalyst
refractive index
n20/D 1.473 (lit.)
bp
105-107 °C/1 mmHg (lit.)
mp
46-49 °C (lit.)
density
1.344 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, ether, fluoro, phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CO[C@@](C(O)=O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O3/c1-16-9(8(14)15,10(11,12)13)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3,(H,14,15)/t9-/m1/s1
InChI key
JJYKJUXBWFATTE-SECBINFHSA-N
Application
(R)-(+)-α-Methoxy-α-trifluoromethylphenylacetic acid is commonly used as a derivatizing agent in Mosher ester analysis, an NMR-based method for determining the absolute configuration of the chiral carbon center in a secondary alcohol.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
doi:10.1038/nprot.2007.354
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
36967565365726621
description
99%
description
99%
description
derivatization grade (chiral), LiChropur™, ≥99.0%
description
ChiPros®, produced by BASF, ≥99.0%
assay
99%
assay
99%
assay
≥99.0%, ≥99.0% (AT)
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
105-107 °C/1 mmHg (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
bp
187-189 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.473 (lit.)
refractive index
n20/D 1.469 (lit.)
refractive index
n20/D 1.469
refractive index
n20/D 1.526 (lit.)
form
solid
form
liquid
form
-
form
liquid
density
1.344 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.952 g/mL at 20 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)