Przejdź do
65363
(R)-(−)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
derivatization grade (chiral), LiChropur, ≥99.0%
Synonim(y):
(R)-(−)-MTPA-Cl, Mosher’s acid chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
587,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2390,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5C(OCH3)(CF3)COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.62
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3591563
Assay:
≥99.0% (AT), ≥99.0%
587,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
derivatization grade (chiral)
Quality Segment
product line
ChiraSelect
assay
≥99.0% (AT), ≥99.0%
optical activity
[α]20/D −132±2°, c = 6 in chloroform
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
quality
LiChropur
technique(s)
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.469, n20/D 1.47 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
density
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CO[C@](C(Cl)=O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H8ClF3O2/c1-16-9(8(11)15,10(12,13)14)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/t9-/m0/s1
InChI key
PAORVUMOXXAMPL-VIFPVBQESA-N
General description
(R)-(-)-a-Methoxy-a-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride (Mosher′s acid chloride) is generally used as a chiral derivatizing agent. It is easily available in enantiomerically pure form. It can form diastereomers with both alcohols and amines.
Application
It was used for derivatizing D-arabinitol and L-arabinitol samples for high performance thin layer chromatography (HPTLC) analysis for studying resolution of the diastereoisomer.
Ready-to-use reagent for the determination of the enantiomeric purity of alcohols and amines after derivatization; doi:10.1038/nprot.2007.354[1]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Please note that R(-)-MTPA-Cl is derived from S(-)-MTPA
Legal Information
ChiraSelect is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
36967565365318035
assay
≥99.0% (AT)
assay
99%
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
bp
213-214 °C (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
bp
95-97 °C/0.05 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.469, n20/D 1.47 (lit.)
refractive index
n20/D 1.469 (lit.)
refractive index
n20/D 1.469
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
192.2 °F - closed cup
flash_point_c
89 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?