Merck
318035
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
≥99%
Synonim(y):
(−)-MTPA, Mosher’s acid
Wybierz wielkość
250 MG
340,00 zł
1 G
722,00 zł
340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
340,00 zł
1 G
722,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C(OCH3)(CF3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.17
Beilstein:
4684048
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥99%
aktywność optyczna
[α]18/D −72°, c = 1.6 in methanol
czystość optyczna
ee: 99% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474 (lit.)
bp
95-97 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
46-49 °C (lit.)
gęstość
1.303 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ether
fluoro
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CO[C@](C(O)=O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O3/c1-16-9(8(14)15,10(11,12)13)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3,(H,14,15)/t9-/m0/s1
Klucz InChI
JJYKJUXBWFATTE-VIFPVBQESA-N
Opis ogólny
(S)-(-)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetic acid is commonly used as a derivatizing agent in Mosher ester analysis and Mosher amide analysis, which are NMR-based methods for determining the absolute configuration of the chiral carbon center in secondary alcohols and amines, respectively.[1]
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Inne uwagi
doi:10.1038/nprot.2007.354
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mosher ester analysis for the determination of absolute configuration of stereogenic (chiral) carbinol carbons.
Hoye TR, et al.
Nature Protocols, 2(10), 2451-2458 (2007)
J Martín Torres-Valencia et al.
Phytochemical analysis : PCA, 13(6), 329-332 (2002-12-24)
A method to determine the absolute configuration of 2,3-epoxy-2-methylbutanoate ester residues in natural products is presented, based on (i) the reduction of the ester function to yield a 2-methyl-1,2-butanediol, (ii) esterification of the obtained primary alcohol with either (R)-(+)- or
Giancarlo Cravotto et al.
Chirality, 16(8), 526-533 (2004-08-04)
Cyclodextrin (CD) derivatives are important selectors for analytical chiral recognition. Their enantioselectivities and chemical properties depend on ring size and on nature, number and location of substituents. This paper describes the synthesis of 6-O-TBDMS-2,3-O-methyl beta-cyclodextrins bearing in position 2 either
[Three dimensional structure analysis of organic chemical compounds from natural sources using NMR spectral analysis].
Osamu Shirota et al.
Kokuritsu Iyakuhin Shokuhin Eisei Kenkyujo hokoku = Bulletin of National Institute of Health Sciences, (121)(121), 87-88 (2004-02-24)
Thomas R Hoye et al.
Nature protocols, 2(10), 2451-2458 (2007-10-20)
This protocol details the most commonly used nuclear magnetic resonance (NMR)-based method for deducing the configuration of otherwise unknown stereogenic, secondary carbinol (alcohol) centers (R1R2CHOH (or the analogous amines where OH is replaced by NH2)). This 'Mosher ester analysis' relies