Przejdź do
62963
L-α-Lysophosphatidylcholine
from soybean, ≥98.0% (10 mg phospholipid per ml CHCl3, TLC)
Synonim(y):
3-sn-Lysophosphatidylcholine, L-α-Lysolecithin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
51321705
NACRES:
NA.25
MDL number:
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
soybean
Quality Segment
description
zwitterionic
assay
≥98.0% (10 mg phospholipid per ml CHCl3, TLC)
concentration
10 mg/mL in chloroform
density
1.47 g/mL at 20 °C (lit.)
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Other Notes
primarily C18 unsaturated fatty acids
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
62962P3556P4279
assay
≥98.0% (10 mg phospholipid per ml CHCl3, TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
density
1.47 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
description
zwitterionic
description
zwitterionic
description
-
description
-
biological source
soybean
biological source
egg yolk
biological source
egg yolk
biological source
egg yolk
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-α-Lysophosphatidylcholine
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-66-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
62963-5ML-F04061838169297
62963-1ML-F04061838169280
Questions
  1. 62963, L-α-リソホスファチジルコリン (L-α-Lysophosphatidylcholine ) JPY 40500 は、Sterile 製品ですか。滅菌済みですか。研究用 細胞培養に使えますか。
    1 answer
    1. This product is supplied as a 10 mg/mL solution in chloroform which is typicaly cytotoxic. The preparation is not sterile/sterile-filtered or cell-culture tested. A powder material, such as L0906, may be the preferred option. While no cell culture tested products are currently available, powder material may be prepared in ethanol and sterile-filtered for use in cell culture applications.
      Please see the link below to review additional information available in the L-α-Lysophosphatidylcholine datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/158/485/l0906pis.pdf