Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 457,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2CH=CH)3(CH2)7COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.46
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-102-3
Beilstein/REAXYS Number:
1728194
MDL number:
457,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
technical
Quality Level
assay
70-80% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.470
bp
182 °C/3 mmHg (lit.)
density
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-18H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-
InChI key
DVWSXZIHSUZZKJ-YSTUJMKBSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 70-80% (GC) | assay ≥99% (GC) | assay ~70% (GC) | assay ≥98% |
| functional group ester | functional group ester | functional group - | functional group ester |
| grade technical | grade - | grade - | grade - |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| bp 182 °C/3 mmHg (lit.) | bp 182 °C/3 mmHg (lit.) | bp 230-232 °C/1 mmHg (lit.) | bp 166-168 °C/1 mmHg (lit.) |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
G M Huber et al.
Journal of food science, 74(9), C693-C700 (2010-05-25)
Lipid oxidation, especially the oxidation of polyunsaturated fatty acids, is a significant issue in the food industry impacting both food quality and health of consumers. Apple skin was investigated as a source of natural antioxidants. The phenolic compound composition and
Photoaddition of angelicin to linolenic acid methyl ester.
S Caffieri et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 2(4), 515-521 (1988-12-01)
Caroline P Baron et al.
Free radical research, 39(7), 777-785 (2005-07-23)
Protection against protein oxidation by lipophilic and hydrophilic antioxidants in model systems using bovine serum albumin (BSA) in solution alone, or in an emulsion with linolenic acid methyl ester (LnMe) was found to be strongly dependent on the oxidation initiator.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 62210-10ML-F | 04061836692971 |