Przejdź do
L2626
Methyl linolenate
≥99% (GC)
Synonim(y):
Linolenic acid methyl ester, Methyl cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienoate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
295,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
856,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1470,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2CH=CH)3(CH2)7COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.46
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-102-3
Beilstein/REAXYS Number:
1728194
MDL number:
295,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
plant
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.470 (lit.)
bp
182 °C/3 mmHg (lit.)
density
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-18H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-
InChI key
DVWSXZIHSUZZKJ-YSTUJMKBSA-N
Application
  • Exogenous Jasmonic Acid Alleviates Blast Resistance Reduction Caused by LOX3 Knockout in Rice.: The research explores the role of jasmonic acid, associated with methyl linolenate, in enhancing blast resistance in rice. The findings show that external application of jasmonic acid can compensate for the resistance loss due to LOX3 knockout, providing insights into plant disease management strategies (Su et al., 2023).
  • Effects of (13)C isotope-labeled allelochemicals on the growth of the invasive plant Alternanthera philoxeroides.: This study uses (13)C-labeled methyl linolenate to trace allelochemical effects on invasive plant species. The results indicate a significant impact on plant growth, suggesting potential applications in controlling invasive species (Hua et al., 2023).
Biochem/physiol Actions
Methyl linolenate, a polyunsaturated fattly acid (PUFA), is used in studies on the mechanisms and prevention of oxidation/peroxidation of unsaturated fatty acids. Methyl linolenate is being studied as a possible skin whitening agent with anti-melanogenesis activity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L2251L250162210
assay
≥99% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥98%
assay
70-80% (GC)
biological source
plant
biological source
plant
biological source
Linum usitatissimum
biological source
-
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl linolenate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
L2626-100MG04061833950227
L2626-5G04061833950241
L2626-500MG04061833950234
L2626-1G04061835545971
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?