Przejdź do
L2501
Ethyl linolenate
≥98%
Ethyl linolenate
Synonim(y):
9,12,15-Octadecatrienoic acid ethyl ester, Linolenic acid ethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
837,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
983,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2CH=CH)3(CH2)7COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.48
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-734-6
Beilstein/REAXYS Number:
1728340
MDL number:
837,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Linum usitatissimum
Quality Segment
assay
≥98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
bp
166-168 °C/1 mmHg (lit.)
density
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
InChI
1S/C20H34O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h5-6,8-9,11-12H,3-4,7,10,13-19H2,1-2H3/b6-5-,9-8-,12-11-
InChI key
JYYFMIOPGOFNPK-AGRJPVHOSA-N
Biochem/physiol Actions
Ethyl linolenate may be used as a reference molecule in systems developed to measure fatty acid esters derived from tissues, membranes and lipids, especially associated with alcohol abuse. Ethyl linolenate is being studied as a possible skin whitening agent with anti-melanogenesis activity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L2626L1751L6031
description
≥98%
description
≥99% (GC)
description
≥99%
description
-
biological source
Linum usitatissimum
biological source
plant
biological source
plant oil (safflower)
biological source
synthetic (organic)
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
assay
≥98%
assay
≥99% (GC)
assay
≥99%
assay
≥98% (TLC)
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review