Przejdź do
61711
Bisphenol F bis(2,3-dihydroxypropyl) ether
para-para isomer, analytical standard
Synonim(y):
Bis[4-(2,3-dihydroxypropoxy)phenyl]methane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
946,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H24O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.39
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
946,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
OCC(O)COc1ccc(Cc2ccc(OCC(O)CO)cc2)cc1
InChI
1S/C19H24O6/c20-10-16(22)12-24-18-5-1-14(2-6-18)9-15-3-7-19(8-4-15)25-13-17(23)11-21/h1-8,16-17,20-23H,9-13H2
InChI key
VGJRHUPDMVWBFM-UHFFFAOYSA-N
General description
Bisphenol F bis(2,3-dihydroxypropyl) ether is the hydrolyzed derivative of bisphenol F-diglycidyl ether (BFDGE), which is produced, when the internal coating of the food storage-can, containing BFDGE comes into contact with aqueous and acidic foodstuffs.[1]
Application
Bisphenol F bis(2,3-dihydroxypropyl) ether may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in canned food and beverages,[1] and water-based food stimulants using chromatography techniques.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
151397312492427
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90% (mixture of isomers, HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Investigation of bisphenol A diglycidyl ether, bisphenol F diglycidyl ether and their hydroxy and chlorohydroxy derivatives stability in water-based food simulants
Poustkova I, et al.
Czech Journal of Food Sciences, 22, 272-272 (2004)
H Gallart-Ayala et al.
Journal of chromatography. A, 1218(12), 1603-1610 (2011-02-22)
In this work a fast liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method using a C18 Fused Core™ column, was developed for the simultaneous analysis of bisphenol A diglycidyl ether (BADGE), bisphenol A (2,3-dihydroxypropyl) glycidyl ether (BADGE·H(2)O), bisphenol A
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
61711-100MG04061832700465