Przejdź do
73124
Bisphenol A (3-chloro-2-hydroxypropyl) glycidyl ether
analytical standard
Synonim(y):
2-[4-(3-Chloro-2-hydroxypropyloxy)pheny]-2-[4-(glycidyloxy)phenyl]propane, BADGE-HCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
482,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1550,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H25ClO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.87
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
482,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥90% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(c1ccc(OCC(O)CCl)cc1)c2ccc(OCC3CO3)cc2
InChI
1S/C21H25ClO4/c1-21(2,15-3-7-18(8-4-15)24-12-17(23)11-22)16-5-9-19(10-6-16)25-13-20-14-26-20/h3-10,17,20,23H,11-14H2,1-2H3
InChI key
HLLOKZYCSSQYEB-UHFFFAOYSA-N
General description
Bisphenol A (3-chloro-2-hydroxypropyl) glycidyl ether is a chlorinated derivative, which is released during the thermal coating treatment of food cans, big storage vessels and food containers.[1]
Application
Bisphenol A (3-chloro-2-hydroxypropyl) glycidyl ether may be used as a reference standard for the determination of bisphenol A (3-chloro-2-hydroxypropyl) glycidyl ether in canned food and beverages using fast liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Standard for determination of toxic BADGE and derivatives in canned food[2]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
420889242715136
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
grade
analytical standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M. Biedermann et al.
Mitteilungen Aus Dem Gebiete Der Lebensmittel-Untersuchung Un Hygiene = Travaux De Chimie Alimentaire Et D'Hygiene, 90, 177-177 (1999)
Ans Punt et al.
Archives of toxicology, 93(7), 1941-1953 (2019-05-22)
The goal of the present study was to obtain an in vivo relevant prioritization method for the endocrine potencies of different polycarbonate monomers, by combining in vitro bioassay data with physiologically based kinetic (PBK) modelling. PBK models were developed for
J E Biles et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 47(5), 1965-1969 (1999-12-20)
Migration of the diglycidyl ether of bisphenol A (DGEBA) to food from can enamels and can pull-top seals is reported. Derivatives of DGEBA are also determined in some foods. Levels of DGEBA in the foods surveyed in this study range
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
73124-100MG04061832865683
73124-25MG04061838437136