Przejdź do
92427
Bisphenol A (3-chloro-2-hydroxypropyl) (2,3-dihydroxypropyl) ether
analytical standard
Synonim(y):
2-[4-(3-Chloro-2-hydroxypropyloxy)phenyl]-2-[4-(2,3-dihydroxypropyloxy)phenyl]propane, BADGE-HCl-H2O
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
938,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2830,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H27ClO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
394.89
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
938,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C1=CC=C(OCC(CCl)O)C=C1)(C)C2=CC=C(OCC(O)CO)C=C2
InChI
1S/C21H27ClO5/c1-21(2,15-3-7-19(8-4-15)26-13-17(24)11-22)16-5-9-20(10-6-16)27-14-18(25)12-23/h3-10,17-18,23-25H,11-14H2,1-2H3
InChI key
HDTYUHNZRYZEEB-UHFFFAOYSA-N
General description
Bisphenol A (3-chloro-2-hydroxypropyl) (2,3-dihydroxypropyl) ether is a derivative of Bisphenol A diglycidyl ether and an exogenous endocrine disruptor widely present in canned food samples.[1]
Application
Bisphenol A (3-chloro-2-hydroxypropyl) (2,3-dihydroxypropyl) ether may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in food cans using high performance chromatography-tandem mass spectrometry technique.[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Standard for determination of toxic BADGE and derivatives in canned food[2]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
420887312415136
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
grade
analytical standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)