Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2680,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H14N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.26
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1479401
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
solid
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
derivatization grade (HPLC)
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
quality
LiChropur™
technique(s)
HPLC: suitable
SMILES string
CN(C)C1=CC=C(C(ON(C(CC2)=O)C2=O)=O)C=C1
InChI
1S/C13H14N2O4/c1-14(2)10-5-3-9(4-6-10)13(18)19-15-11(16)7-8-12(15)17/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChI key
FNGFZOAQGYOQTG-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay - | assay 96% | assay ≥99.0% |
| grade derivatization grade (HPLC) | grade certified reference material, TraceCERT® | grade - | grade - |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form solid | form solid | form liquid |
| quality LiChropur™ | quality - | quality - | quality - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 61224-500MG | 04061833248553 |
![Ethyl 4-[(2-acetyloxybenzoyl)amino]benzoate certified reference material, TraceCERT®](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/380/916/c5500cd3-78db-4efd-bc7a-8b24536b8f2b/640/c5500cd3-78db-4efd-bc7a-8b24536b8f2b.png)