Kluczowe dokumenty
B6630
Benzyl benzoate
ReagentPlus®, ≥99.0%
Synonim(y):
Benzoic acid benzyl ester
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
1 mmHg ( 125 °C)
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99.0%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
896 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.568 (lit.)
bp
323-324 °C (lit.)
mp
17-20 °C (lit.)
gęstość
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
phenyl
ciąg SMILES
O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
Klucz InChI
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Prepare benzyl alcohol/benzyl benzoate (BABB) solution employed for enhancing the tissue transparency during the whole-mount immunostaining BABB method.
- Study its ability to induce an olfactory response in the third instar larvae of Drosophila melanogaster.
- Prepare Spalteholz fluid in combination with methyl salicylate, employed during LSFM (light sheet fluorescence microscopy) imaging.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
298.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
148 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?