Przejdź do
60389
Potassium L-lactate solution
~60%, suitable for microbiology
Synonim(y):
Potassium (S)-lactate, Monopotassium lactate, Lactic acid monopotassium salt, Potassium L-(+)-Lactate, Potassium (S)-2-hydroxypropanoate, Potassium alpha-hydroxypropionate solution, L-Lactic acid potassium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
234,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
715,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)COOK
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.17
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106212
MDL number:
234,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Level
optical activity
[α]20/D −4.3±0.5°, neat
packaging
pkg of 1 L, pkg of 250 mL
storage condition
room temperature
concentration
~60% (enzymatic), ~60%
color
colorless
pH
6.5-8.5
density
1.333 g/cm3
application(s)
microbiology
SMILES string
[K+].C[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.K/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
InChI key
PHZLMBHDXVLRIX-DKWTVANSSA-M
General description
Potassium L-lactate solution (60 %) is a liquid formulation that contains potassium salt of lactic acid. Potassium lactate solution is derived from the neutralization of lactic acid with potassium hydroxide. In the food industry, 60% Potassium L-lactate solution can be used as an additive to improve the safety, flavor, and shelf life of processed meats and poultry products. It helps inhibit the growth of bacteria and extends the product′s freshness.In pharmaceuticals and personal care products, it may be employed for its moisturizing and skin-conditioning properties. It can also function as a pH regulator and preservative in certain formulations.
Application
Potassium L-lactate solution (60 %) is commonly used in various industries and applications, such as food production, pharmaceuticals, and personal care products.
Preparation Note
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.2208481028L2250
form
liquid
form
powder
form
liquid
form
powder
color
colorless
color
-
color
-
color
white
optical activity
[α]20/D −4.3±0.5°, neat
optical activity
-
optical activity
[α]20/D +22±1°, c = 1% in H2O
optical activity
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage condition
room temperature
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
packaging
pkg of 1 L, pkg of 250 mL
packaging
-
packaging
-
packaging
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
60389-250ML-F04061832675787
60389-1L-F04061832675770
Questions
  1. Please clarify if this is a 60% w/w or 60% w/v or 60% v/v solution.
    1 answer
    1. The solution of 60389 is made of an approximate 60% (w/w) concentration.