Przejdź do
8.22084
L-(+)-Lithium lactate
for synthesis
Synonim(y):
L-(+)-Lithium lactate, Lactic acid lithium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
560,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1340,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)COOLi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.01
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
248-692-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Li+].[O-]C(=O)C(O)C
InChI
1S/C3H6O3.Li/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
GKQWYZBANWAFMQ-UHFFFAOYSA-M
General description
for synthesis
Application
  • Determination of lactate dehydrogenase in human erythrocytes by capillary electrophoresis with electrochemical detection.: This study explores the use of L-(+)-Lithium lactate in the determination of lactate dehydrogenase activity in human erythrocytes using capillary electrophoresis with electrochemical detection. The research highlights the compound′s effectiveness in providing precise measurements, crucial for biochemical and clinical applications (Wang et al., 2003).
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=4 in water): -15.0 - -13.0 °
Identity (IR): passes test
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)