Przejdź do
L2250
Lithium L-lactate
≥98% (titration)
Synonim(y):
(S)-2-Hydroxypropionic acid lithium salt, L-Lactic acid lithium salt, Sarcolactic acid lithium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
234,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
292,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
381,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1000,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3460,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6420,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H5LiO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.01
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
248-692-5
Beilstein/REAXYS Number:
6127244
MDL number:
234,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (titration)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
<2% water (Karl Fischer)
color
white
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
cation traces
Li: 5.26-9.30% (anhydrous)
application(s)
food and beverages
hematology
microbiology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Li+].C[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Li/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
InChI key
GKQWYZBANWAFMQ-DKWTVANSSA-M
General description
Lithium L-lactate, also known as Sarcolactic acid lithium or Lithium (S)-2-hydroxypropanoate, is a lithium salt of L-lactic acid, the optically active isomer of lactic acid characterized by an (S) stereochemical arrangement. L-Lactic acid is naturally produced in animals through the fermentation of pyruvate via lactate dehydrogenase during normal metabolism and exercise. This compound is a crucial element in lactic acid fermentation carried out by lactic acid bacteria, where carbohydrates are converted into lactic acid. In humans, lactic acid and its conjugate base play vital roles in various biological processes, spanning from prenatal development to the maintenance of the extracellular fluid surrounding neurons.
Recent research indicates that Lithium L-lactate exhibits mood-stabilizing effects, particularly in individuals with bipolar disorder. This impact is believed to be linked to its influence on the phosphatidylinositol (PI) pathway and the inhibition of glycogen synthase kinase-3 (GSK-3) activity. Beyond bipolar disorder, ongoing investigations are exploring the potential applications of Lithium L-lactate in neuropsychiatric conditions, including studies related to depression, anxiety, and schizophrenia, highlighting its significance in the areas of metabolomics and biochemical research.
Application
Lithium L-lactate has been used as a standard:
  • for the quantification of lactic acid using analytical methods
  • for the quantification of lactic acid using high-performance liquid chromatography
  • as a standard for L-lactic acid assay
Lithium L-lactate is a versatile compound that finds application in metabolomics and biochemical research.
Features and Benefits
  • Ideal for Metabolomics, Biochemical and Cell Biology research
  • Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L702272764440469
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥98% (titration)
assay
~98%
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
95%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: soluble(lit.)
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)