Przejdź do
60215
Potassium citrate monobasic
≥98.0% (NT)
Synonim(y):
Citric acid monopotassium salt, Potassium dihydrogen citrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
269,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
892,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KH2C6H5O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.21
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-753-4
Beilstein/REAXYS Number:
4772973
MDL number:
269,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (NT)
form
solid
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Na: ≤500 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
[K+].OC(=O)CC(O)(CC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7.K/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
WKZJASQVARUVAW-UHFFFAOYSA-M
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.050631.0506571497
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, iodate (IO3-): ≤0.0005%, nitrite (NO2-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.003%
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Cd: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Na: ≤500 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0001%, Fe: ≤0.0003%, Mg: ≤0.0015%, NH4+: ≤0.001%, Na: ≤0.02%, Pb: ≤0.0001%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
cation traces
-
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥99.0% (alkalimetric)
assay
99.995%
assay
≥99.5% (T)
form
solid
form
solid
form
solid
form
crystals
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)