Przejdź do
59828
Chromotropic acid disodium salt dihydrate
reagent grade, ≥95.0%
Synonim(y):
1,8-Dihydroxynaphthalene-3,6-disulfonic acid disodium salt, 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid disodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1420,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2600,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5680,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HO)2C10H4(SO3Na)2·2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
400.29
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
MDL number:
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
Quality Level
assay
≥95.0%
impurities
8-10% water
mp
>300 °C (lit.)
functional group
sulfonic acid
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(cc(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O8S2.2Na.2H2O/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8;;;;/h1-4,11-12H,(H,13,14,15)(H,16,17,18);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
QUEAKWJKJBFNEG-UHFFFAOYSA-L
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.024981262251.01922
grade
reagent grade
grade
ACS reagent
grade
technical grade
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
impurities
8-10% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C
mp
>300 °C (lit.)
mp
300 °C
assay
≥95.0%
assay
≥98.5% (acidimetric)
assay
≥78.5%
assay
-
functional group
sulfonic acid
functional group
-
functional group
sulfonic acid
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
59828-50G04065267502793
59828-10G04065267502779
59828-250G04065267502786