Przejdź do
1.01922
Monohydrat soli disodowej kwasu 3,5-pirokatecholodisulfonowego
metal indicator
Synonim(y):
Sól disodowa kwasu 1,2-dihydroksy-3,5-benzenodisulfonowego, 4,5-dihydroksy-1,3-benzenodisulfonian dwusodowy, pirokatechol-3,5-disulfonian sodu, Tiron
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4Na2O8S2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.20 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
205-741-5
NACRES:
NA.21
2850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Monohydrat soli disodowej kwasu 3,5-pirokatecholodisulfonowego, (Tiron) metal indicator
Quality Segment
form
solid
composition
Water, 4.5-6.5% Karl Fischer
pH
5.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
300 °C
solubility
1350 g/L
bulk density
465 kg/m3
λmax
290-291 nm (buffer pH 2.5)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)(O)c1c(c(cc(c1)[S](=O)(=O)O)[O-])[O-]
InChI
1S/C6H6O8S2.2Na/c7-4-1-3(15(9,10)11)2-5(6(4)8)16(12,13)14;;/h1-2,7-8H,(H,9,10,11)(H,12,13,14);;/q;2*+1/p-2
InChI key
ISWQCIVKKSOKNN-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Degradacja oksydacyjna Calmagite przy użyciu dodanego i generowanego in situ nadtlenku wodoru katalizowanego przez jony manganu(II): Badanie oceniające skuteczność i ścieżki degradacji w testach środowiskowych, podkreślające potencjalne zastosowania podobnych związków, takich jak monohydrat soli disodowej kwasu 3,5-pirokatecholdisulfonowego w gospodarce odpadami i analizie zanieczyszczeń (Cao Y, Sheriff TS, 2022).
  • Synteza kwaśnych lipidów o ograniczonej konformacji: Omówiono techniki, które można wykorzystać w syntezie i analizie strukturalnie podobnych związków, takich jak monohydrat soli disodowej kwasu 3,5-pirokatecholdisulfonowego, zwiększając zrozumienie w materiałoznawstwie i badaniach biomedycznych (Rakitzis ET et al., 1978).
Analysis Note
Tożsamość (spektrum UV/VIS): pozytywny wynik testu
Maksymalna absorpcja λmax. (bufor pH 2,5): 290 - 291 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0,05 g/l; bufor pH 2,5; obliczone dla substancji bezwodnej): 100 - 125
Woda (wg Karla Fischera): 4,5 - 6,5 %
Przydatność jako wskaźnik (do miareczkowania metali): przechodzi pomyślnie test
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)