71662
di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate
tested according to Ph. Eur.
Synonim(y):
Dinatrii phosphas dihydricus, sec-Sodium phosphate, Disodium hydrogen phosphate dihydrate, Disodium phosphate, Sodium phosphate dibasic dihydrate
About This Item
Polecane produkty
agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Poziom jakości
Próba
98.0-101.0% (dried substance)
Postać
solid
ciąg SMILES
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
Klucz InChI
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?