Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 233,00 zł | |
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 656,00 zł | |
| 12 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1430,00 zł | |
Przewidywany termin wysyłki18 maja 2026zMerck Life Science sp. z o.o. | 1710,00 zł | ||
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1920,00 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
233,00 zł
Quality Level
agency
BP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
9.0-9.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
92.5 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubility
93 g/L
density
2.1 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
InChI key
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| agency BP, USP, Ph. Eur. | agency BP, Ph. Eur., USP | agency BP, Ph. Eur., USP | agency - |
| form solid | form solid | form crystalline | form crystals |
| density 2.1 g/cm3 at 20 °C | density 2.1 g/cm3 at 20 °C | density - | density - |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® EXPERT | product line BioUltra |
| solubility 93 g/L | solubility 93 g/L | solubility - | solubility H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1065765000 | 04022536079264 |
| 1065766025 | 04061841078593 |
| 1065769013 | 04027269170653 |
| 1065761000 | 04022536079257 |
| 1065769029 | 04022536940960 |