Przejdź do
571024
Chlorosulfonic acid
99%
Synonim(y):
Sulfuric chlorohydrin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
278,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
378,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
689,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1740,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClSO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.52
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
232-234-6
MDL number:
Assay:
99%
Concentration:
99%
Form:
liquid
278,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
4 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 25 °C), 3.3 mmHg ( 37.7 °C)
assay
99%
form
liquid
expl. lim.
37.7 %
concentration
99%
refractive index
n20/D 1.433 (lit.)
pH
< 1 (at 20 °C)
bp
151-152 °C/755 mmHg (lit.)
solubility
acetic acid: soluble(lit.), chloroform: soluble(lit.), dichloromethane: soluble(lit.)
density
1.753 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/ClHO3S/c1-5(2,3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
XTHPWXDJESJLNJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Chlorosulfonic acid is a strong acid that is synthesized on an industrial scale by reacting sulfur trioxide and dry hydrogen chloride gas in an equimolar ratio. It can act as a sulfonating, dehydrating, oxidizing and chlorinating agent. It is reported to be a better electrophilic olefin cyclization agent in comparison to other sulfonic acids. Its infrared spectra in the solid, liquid and gaseous state have been recorded in the region 4000-400cm-1.
Application
Chlorosulfonic acid may be used in the following processes:
  • Synthesis of di-n-butyl ammonium chlorosulfonate, a secondary amine ionic liquid.
  • To prepare sulfonated polyethersulfone (SPES) with enhanced hydrophilic property.
  • To attach sulfate group to silk fibroin for improving its anticoagulant ability.[1]
  • As a catalyst to prepare substituted coumarin, via von Pechmann condensation between phenol and β-ketoester.
  • As a substitute to acid catalyst in Biginelli reaction to prepare 3,4dihydropyrimidines.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
16351143559781910
concentration
99%
concentration
-
concentration
20% (free SO3)
concentration
-
assay
99%
assay
-
assay
-
assay
≥99.5% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
powder
form
liquid
form
liquid
pH
< 1 (at 20 °C)
pH
-
pH
-
pH
-
solubility
acetic acid: soluble(lit.), dichloromethane: soluble(lit.), chloroform: soluble(lit.)
solubility
alcohol: slightly soluble(lit.), benzene: slightly soluble(lit.), chloroform: slightly soluble(lit.), diethyl ether: slightly soluble(lit.), water: freely soluble(lit.)
solubility
-
solubility
organic solvents: soluble(lit.), water: soluble(lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorosulfonic acid
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chlorosulfonic acid catalyzed highly efficient solvent-free synthesis of 3,4-Dihydropyrimidin-2(1H)-one and thiones.
Kotharkar SA, et al.
Ukrainica Bioorganica Acta, 2, 17-21 (2006)
Chlorosulfonic acid-catalysed one-pot synthesis of coumarin.
Kotharkar SA, et al.
Mendeleev Communications, 16(4), 241-242 (2006)
Polyethersulfone sulfonated by chlorosulfonic acid and its membrane characteristics.
Guan R, et al.
European Polymer Journal, 41(7), 1554-1560 (2005)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
571024-5G04061832597485
571024-1KG04061832597478
571024-100G04061832597461
571024-4KG04065273543575
571024-4X100G04061837370083
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?