Merck
435597
Sigma-Aldrich
Sulfuric acid, fuming
reagent grade, 20%, as free SO3
Synonim(y):
Oleum
Wybierz wielkość
500 G
2230,00 zł
2230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 G
2230,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2SO4 · (SO3)x
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.08
Beilstein:
2037554
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
2230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
gęstość pary
3 (vs air)
ciśnienie pary
2 mmHg ( 25 °C)
Formularz
liquid
stężenie
20% (free SO3)
gęstość
1.925 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=S(=O)=O.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.O3S/c1-5(2,3)4;1-4(2)3/h(H2,1,2,3,4);
Klucz InChI
HIFJUMGIHIZEPX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dymiący kwas siarkowy jest kwasem nieorganicznym, który może być wytwarzany przez dodanie trójtlenku siarki do stężonego kwasu siarkowego.[1] Jest on powszechnie stosowany jako odczynnik sulfonujący w reakcjach sulfonowania. Gdy dymiący kwas siarkowy jest stosowany jako medium reakcyjne, bromowanie zachodzi tylko w jądrze pirydyny izomerycznych metylopirydyn i 2,6-dimetylopirydyny.[2] Może również utleniać fuleren C60, tworząc polimery fulerenowe.[3]
Zastosowanie
Dymiący kwas siarkowy może być stosowany jako środek sulfonujący do syntezy:
  • sulfonowanego poli(siarczku 1,4-fenylenu) [4]
  • rozpuszczalnego w wodzie polielektrolitu polifosfazenowego[5]
  • siarczanowanego grafenu[6]
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sulfated graphene as an efficient solid catalyst for acid-catalyzed liquid reactions.
Liu F, et al.
Journal of Materials Chemistry, 22(12), 5495-5502 (2012)
Sulfonation of poly (propylene) films with fuming sulfuric acid.
Kaneko M and Sato H.
Macromolecular Chemistry and Physics, 206(4), 456-463 (2005)
Dispersion of single-walled carbon nanotubes in water with polyphosphazene polyelectrolyte.
Park HJ, et al.
Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, 16(4), 359-364 (2006)
Daley RF and Daley SJ.
Organic Chemistry, Part 3 of 3, 801-801 null
Bromination of methylpyridines in fuming sulfuric acid.
Van der Does L and Hertog HJD.
Rec. Trav. Chim., 84(7), 951-964 (1965)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. What kind of container does this come in? What is the top (septum?)?
    1 answer
    1. This product is packaged in an amber glass bottle and a red HDPE cap with a PTFE liner. This is a screw cap, it does not have a septum.