Przejdź do
81910
Propionic acid
≥99.5% (GC), liquid, puriss. p.a.
Synonim(y):
Acid C3, Propanoic acid, Propanyl acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
210,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
538,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.08
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021305
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-176-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
506071
Assay:
≥99.5% (GC)
Form:
liquid
210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Propionic acid, puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
vapor density
2.55 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
2.4 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
955 °F
expl. lim.
12.1 %
refractive index
n20/D 1.386
bp
141 °C (lit.)
mp
−24-−23 °C (lit.)
solubility
organic solvents: soluble(lit.), water: soluble(lit.)
density
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.1 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.5 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤1 mg/kg, Ni: ≤0.1 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
InChI key
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
General description
Propionic acid is a linear monocarboxylic acid. It affords esters on reaction with alcohols or alkenes. It can be synthesized by reacting ethane, carbon monoxide and water. It participates as a precursor in the preparation of smallest azolium homoenolate intermediate.[1]
Application
Propionic acid may be used in the synthesis of cellulose propionate (cellulose ester).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W292400P13861572208
grade
puriss. p.a.
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5%
assay
≥99.5%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
200
Quality Level
-
form
liquid
form
-
form
-
form
-
solubility
organic solvents: soluble(lit.), water: soluble(lit.)
solubility
H2O: soluble
solubility
-
solubility
-
vapor density
2.55 (vs air)
vapor density
2.55 (vs air)
vapor density
2.55 (vs air)
vapor density
2.55 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propionic acid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
129.2 °F - closed cup
flash_point_c
54 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 898-898 (1994)
Zhichao Jin et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(26), 9360-9363 (2015-05-28)
Direct β-carbon activation of propionic acid (C2H5CO2H) by carbene organocatalysis has been developed. This activation affords the smallest azolium homoenolate intermediate (without any substituent) as a 3-carbon nucleophile for enantioselective reactions. Propionic acid is an excellent raw material because it
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 194-194 (1994)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
81910-250ML04061832999135
81910-1L04061832998626