Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 823,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.10
UNSPSC Code:
51113400
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1720940
Assay:
≥97.0% (T), ≥97.0%
Form:
solid
823,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
derivatization grade (chiral)
Quality Segment
assay
≥97.0% (T), ≥97.0%
form
solid
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
mp
50-54 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-2-3(5)4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
InChI key
AFENDNXGAFYKQO-VKHMYHEASA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (T) | assay ≥97.0% (T) | assay ≥98.0% (T) | assay ≥97.0% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 50-54 °C | mp - | mp 49-50 °C (lit.) | mp 45-50 °C |
| form solid | form - | form solid | form powder or crystals |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| grade derivatization grade (chiral) | grade - | grade - | grade - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?