Przejdź do
53695
3-(Tritylthio)propionic acid
≥97.0% (T)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
586,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5)3CSCH2CH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.46
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥97.0% (T)
586,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (T)
functional group
carboxylic acid, phenyl, thioether
SMILES string
OC(=O)CCSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H20O2S/c23-21(24)16-17-25-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-15H,16-17H2,(H,23,24)
InChI key
AECGEIVNZGQBJT-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
178035491857400
description
≥97.0% (T)
description
≥96.0% (T)
description
derivatization grade (chiral), ≥97.0%
description
≥99.0% (T)
assay
≥97.0% (T)
assay
≥96.0% (T)
assay
≥97.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
functional group
carboxylic acid, thioether, phenyl
functional group
carboxylic acid
functional group
-
functional group
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)