Przejdź do
54920
(R)-3-Hydroxybutyric acid
≥98.0% (T)
Synonim(y):
(3R)-3-Hydroxybutanoic acid, (3R)-Hydroxybutyrate, 3R-Hydroxybutanoic acid, D-β-Hydroxybutyrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.10
UNSPSC Code:
51113400
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-909-6
Beilstein/REAXYS Number:
1720568
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
Form:
solid
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
solid
optical activity
[α]20/D −25±1°, c = 6% in H2O
mp
49-50 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)2-4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m1/s1
InChI key
WHBMMWSBFZVSSR-GSVOUGTGSA-N
Application
(R)-3-Hydroxybutyric acid may be used in the preparation of copolymers by reacting with various hydroxyalkanoic acids.1 It may also be used in the preparation of (3R,4R)-4-acetoxy-3-[(R)-1-(formyloxy)ethyl]-2-azetidinone.2
Other Notes
Important chiral starting material; enantioselective reactions at the 2-, 3- and 4-positions via the cyclic acetal with aldehydes; preparation of (R)-β-butyrolactone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
54925166898H6501
description
≥98.0% (T)
description
≥97.0%
description
95%
description
~98%
assay
≥98.0% (T)
assay
≥97.0%
assay
95%
assay
~98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
powder or crystals
form
liquid
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
49-50 °C (lit.)
mp
45-50 °C
mp
-
mp
-
optical activity
[α]20/D −25±1°, c = 6% in H2O
optical activity
[α]20/D +25±1°, c = 6% in H2O
optical activity
-
optical activity
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. お世話なっております。基本的な質問ですみません。LC-MSMS分析の標品、定量目的として使用したいと考えております。注文済みではありますがまだ納品はされておりまsん。到着後保存は冷蔵庫でする予定ですが、秤量するなどのときに長時間室温に置いて置いたりすると、3HBが重合してしまうことはありますか?(2量体や3量体などになってしまうことはありますか?)
    1 answer
    1. While the recommended storage temperature for this product is 2-8C, it is not shipped refrigerated. The refrigerated storage recommendation is to preserve long-term shelf life, but the product should be okay at room temperature for short periods of time, such as during weighing. For long-term storage, the product needs to be refrigerated in order for the quality to be guaranteed.
      Helpful?
  2. この#54920は細胞培養に使用可能でしょうか?エンドトキシンのチェックなどはされているでしょうか?
    1 answer
    1. This product has not been tested for the suitability oincell culture. The (R)-3-Hydroxybutyric acid is more often used in the preparation of copolymers or in the preparation of (3R,4R)-4-acetoxy-3-[(R)-1-(formyloxy)ethyl]-2-azetidinone. This product would have to be validated for use in any in vitro applications such as cell culture. Our product H6501, DL-B-Hydroxybutyric acid sodium salt, while also not tested for use in culture, is more frequently used for in vitro studies. Please see the product detail page for product H6501: https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/h6501.