Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 783,00 zł |
Informacje o tej pozycji
783,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
carbon content, 41.73-43.43%
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CC(=O)Nc1cc(NS(=O)(=O)C(F)(F)F)c(C)cc1C
InChI
1S/C11H13F3N2O3S/c1-6-4-7(2)10(5-9(6)15-8(3)17)16-20(18,19)11(12,13)14/h4-5,16H,1-3H3,(H,15,17)
InChI key
OKIBNKKYNPBDRS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay - | assay ≥97.0% (HPLC) |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| product line PESTANAL® | product line PESTANAL® | product line PESTANAL® | product line PESTANAL® |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 440825-100ML | 04061838119803 |
| 54746-25MG | 04061832574462 |