Przejdź do
42206
Flumetsulam
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2′,6′-Difluoro-5-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-sulfonanilide, N-(2,6-Difluorophenyl)-5-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-sulfonamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
961,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H9F2N5O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.29
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
8155688
961,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
carbon content, 43.4-45.2 wt. % , nitrogen content, 21.1-22.0 wt. %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
Cc1ccn2nc(nc2n1)S(=O)(=O)Nc3c(F)cccc3F
InChI
1S/C12H9F2N5O2S/c1-7-5-6-19-11(15-7)16-12(17-19)22(20,21)18-10-8(13)3-2-4-9(10)14/h2-6,18H,1H3
InChI key
RXCPQSJAVKGONC-UHFFFAOYSA-N
General description
Flumetsulam is postemergence, triazolopyrimidine sulfonanilide herbicide, which can find applications in agriculture, for under-sown wheat and certain legume crops and pastures. Its mode of action involves the suppression of acetolactate synthase, thereby inhibiting the amino acid synthesis in plants.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
325863243554746
Florasulam PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32586
Florasulam
Mefluidide PESTANAL®, analytical standard
Supelco
54746
Mefluidide
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥98.0% (HPLC)
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
composition
carbon content, 43.4-45.2 wt. % , nitrogen content, 21.1-22.0 wt. %
composition
-
composition
-
composition
carbon content, 41.73-43.43%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Adsorption isotherm modeling of carbendazim and flumetsulam onto homoionic-montmorillonite clays: comparison of linear and nonlinear models
Maataoui EY, et al.
Turkish Journal of Chemistry (2017)
Alkoxy base-mediated selective synthesis and new rearrangements of 1, 2, 4-triazolodipyrimidinones
Pyatakov.AD, et al.
Tetrahedron Letters, 58, 748-754 (2017)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
569305-1G04061825767277
42206-100MG04061832094328