Przejdź do
33697
Dimethenamide-P
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
(S)-2-Chloro-N-(2,4-dimethyl-2-thienyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
606,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18ClNO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.79
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
606,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC[C@H](C)N(C(=O)CCl)c1c(C)csc1C
InChI
1S/C12H18ClNO2S/c1-8-7-17-10(3)12(8)14(11(15)5-13)9(2)6-16-4/h7,9H,5-6H2,1-4H3/t9-/m0/s1
InChI key
JLYFCTQDENRSOL-VIFPVBQESA-N
General description
Dimethenamide-P is an amide herbicide, which can be used for the pre-emergence control of annual grasses, small-seeded broadleaves, and sedges in ornamentals. Its mode of action involves the inhibition of long chain fatty acids.
Application
Dimethenamide-P may be used as an analytical reference standard for the quntification of the analyte in environmental samples using liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethenamide-P
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Liquid chromatography-tandem mass spectrometric analysis and regulatory issues of polar pesticides in natural and treated waters.
Kuster M, et al.
Journal of Chromatography A, 1216(3), 520-529 (2009)
Sittig's Handbook of Pesticides and Agricultural Chemicals (2014)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
33697-100MG-R04061826743393