Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 vials | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 466,00 zł |
Informacje o tej pozycji
466,00 zł
sterility
sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pkg of 5 vials
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Clostridium spp.
General description
Application
Other Notes
Kanamycin sulphate 6 mg
Polymyxin B 15000 IU
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) environmental | application(s) clinical testing | application(s) environmental | application(s) environmental |
| suitability Clostridium spp. | suitability Pseudomonas spp. | suitability - | suitability Campylobacter spp. |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| CDS000403-1G | 04061825966847 |
| 53436-1VL | 04061837401510 |
| 53436-5VL | 04061832561271 |