Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 vials | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 465,00 zł |
Informacje o tej pozycji
465,00 zł
Quality Level
agency
according to ISO 10272-1:2017, according to ISO 10272-2:2017
sterility
sterile
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
Application
Other Notes
Cefoperazone 16 mg
Amphotericin B 5 mg
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| application(s) environmental | application(s) clinical testing | application(s) environmental | application(s) environmental |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility - | sterility non-sterile |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 77093-1VL | 04061837402852 |
| 77093-5VL | 04061832925189 |