Przejdź do
50059
(3-Glycidyloxypropyl)triethoxysilane
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
GPTES, 3-(2,3-Epoxypropyloxy)propyltriethoxysilane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2870,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H26O5Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.42
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-011-6
Beilstein/REAXYS Number:
144145
MDL number:
2870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.427
density
1.004 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
CCO[Si](CCCOCC1CO1)(OCC)OCC
InChI
1S/C12H26O5Si/c1-4-15-18(16-5-2,17-6-3)9-7-8-13-10-12-11-14-12/h12H,4-11H2,1-3H3
InChI key
JXUKBNICSRJFAP-UHFFFAOYSA-N
Application
(3-Glycidyloxypropyl)triethoxysilane (GPTES) can be used as a reagent in the synthesis of:         
  • Polymer nanocomposite membranes for direct methanol fuel cells (DMFCs).       
  • Azido terminated poly(ethylene glycol) silane that can be self-assembled on a metal-oxide surface to facilitate the orthogonal biofunctionalization.      
  • Epoxy functionalized silsesquioxane nanoparticles (SQ-NPs).
  • Epoxy-functionalized mesoporous cellular foams (G-MCFs) as the support for the immobilization of penicillin G acylase (PGA).
GPTES can also be used as a precursor to prepare water-repellent, self-cleaning coatings.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
580355676063797
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥97.0% (NT)
assay
≥80% (GC)
density
1.004 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.482 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.005 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.987 g/mL at 20 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.427
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.452
refractive index
-
functional group
ether
functional group
iodo
functional group
-
functional group
thiol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
291.2 °F
flash_point_c
144 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Epoxy-functionalized mesostructured cellular foams as effective support for covalent immobilization of penicillin G acylase.
Xue P, et al.
Applied Surface Science, 255(5), 1625-1630 (2008)
Ruiwei Guo et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 79(3), 574-583 (2011-07-05)
A novel organic-inorganic hybrid film-forming agent for TDDS was developed by a modified poly(vinyl alcohol) (PVA) gel using γ-(glycidyloxypropyl)trimethoxysilane (GPTMS) as an inorganic-modifying agent, poly(N-vinyl pyrrolidone) (PVP) as a tackifier and glycerol (GLY) as a plasticizer. The prepared gels can
A novel organic/inorganic polymer membrane based on poly (vinyl alcohol)/poly (2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid/3-glycidyloxypropyl trimethoxysilane polymer electrolyte membrane for direct methanol fuel cells
Yang C-C, et al.
Journal of Power Sources, 196(10), 4458-4467 (2011)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
50059-50ML04061838128188