Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 896,00 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2100,00 zł 1575,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H15IO3Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.17
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
969628
896,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95.0% (GC)
density
1.482 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
silyl, iodo
SMILES string
CO[Si](CCCI)(OC)OC
InChI
1S/C6H15IO3Si/c1-8-11(9-2,10-3)6-4-5-7/h4-6H2,1-3H3
InChI key
NILZGRNPRBIQOG-UHFFFAOYSA-N
Application
(3-iodopropyl)trimethoxysilane may be used to organically modify mesoporous silica support by grafting method.{85} The product may be used to synthesize heavy atom-concentrated organically modified silica nanoparticles.{86}
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥95.0% (GC) | description 97% |
| assay ≥95.0% (GC) | assay 97% |
| density 1.482 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.027 g/mL at 25 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| functional group iodo, silyl | functional group silyl |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
172.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?