Przejdź do
63797
(3-Mercaptopropyl)triethoxysilane
≥80% (GC), technical
Synonim(y):
3-Triethoxysilyl-1-propanethiol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1560,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HS(CH2)3Si(OCH2CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.42
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
238-883-1
Beilstein/REAXYS Number:
2039575
MDL number:
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
Quality Segment
assay
≥80% (GC)
density
0.987 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
silyl, thiol
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCO[Si](CCCS)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H22O3SSi/c1-4-10-14(11-5-2,12-6-3)9-7-8-13/h13H,4-9H2,1-3H3
InChI key
DCQBZYNUSLHVJC-UHFFFAOYSA-N
General description
3-mercaptopropyl trimethoxysilane (MPTMS) is commonly used in surface modification of silica nanoparticles by creating thiol group on the surface.
Application
(3-Mercaptopropyl)triethoxysilane (MPTS) can be used as a reagent to prepare thiol functionalized materials. Silica, SBA-15, alumina, starch, and graphene can be functionalized with MPTS and used in various applications.
MPTS functionalized SBA-15 probe is used to determine dissolved mercury in solution.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
699748569615440167
description
≥80% (GC), technical
description
98 atom % D, 95% (CP)
description
95%
description
≥98%
assay
≥80% (GC)
assay
95% (CP)
assay
95%
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
density
0.987 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.105 g/mL at 25 °C
density
1.000 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
grade
technical
grade
-
grade
-
grade
-
functional group
silyl, thiol
functional group
silyl
functional group
chloro, silyl
functional group
silyl
Co się dzieje?
WGK 3
Piktogramy
Environment
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?